missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Gelbe Wellenschutzkappe aus LDPE, GPN 290
Marke: Poeppelmann™ 29000380000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Yellow | |
For protection of DIN 748-1 and DIN EN 50347 shaft ends | |
100 Pack | |
61 mm | |
Shaft Protection Cap |
38 mm | |
91 mm | |
H x Innendurchm. x Außendurchm.: 91 x 38 x 61 mm | |
LDPE |