Learn More
- Home
- Products
- Röhrchen
- Röhrchenkappen und -verschlüsse
- Poeppelmann™ Naturfarbener F-Type Verschlussstopfen aus LDPE, GPN 300 V
Poeppelmann™ Naturfarbener F-Type Verschlussstopfen aus LDPE, GPN 300 V
Artikelnummer. 10566234
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8,4 mm
11,7 mm
13,7 mm
14,6 mm
15 mm
15,6 mm
17,1 mm
18,4 mm
20,7 mm
22,4 mm
24,6 mm
30,5 mm
35,5 mm
48,5 mm
66 mm
Höhe (metrisch):
7,5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10,5 mm
11,5 mm
12 mm
15 mm
18 mm
21,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
16 product options available for selection
| Artikelnummer. | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 10566234 | 11,7 mm | 9 mm | - |
| 10339044 | 13,7 mm | 10 mm | - |
| 10378754 | 15 mm | 10 mm | - |
| 10388754 | 15 mm | 7,5 mm | - |
| 10165774 | 15,6 mm | 10 mm | 100 Stück |
| 10155774 | 14,6 mm | 7,5 mm | 100 Stück |
| 10013614 | 18,4 mm | 10,5 mm | 100 Stück |
| 10798365 | 17,1 mm | 10,5 mm | - |
| 10063754 | 20,7 mm | 10,5 mm | 100 Stück |
| 10707245 | 22,4 mm | 11,5 mm | - |
| 10431595 | 24,6 mm | 12 mm | - |
| 10094044 | 30,5 mm | 15 mm | 100 Stück |
| 10565484 | 35,5 mm | 18 mm | - |
| 10125364 | 48,5 mm | 15 mm | 100 Stück |
| 10155604 | 66 mm | 21,5 mm | 100 Stück |
| 10013654 | 8,4 mm | 8 mm | 100 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10566234
Lieferant
Poeppelmann™
Lieferanten-Nr.
30100070000
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
14.12 €
10.10 € / 100 Stück
Sparen 4.02 €
28% Rabatt
Verfügbar ab: 09-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 11,7 mm |
| Produkttyp | Verschlussstecker des Typs F |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für versenkte Montage in einer Bohrung |
| Höhe (metrisch) | 9 mm |