Learn More
Poeppelmann™ Gelber Dichtstopfen aus Polyamid 6, GPN 735
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schutz bei Reinigung, Prüfung, Lackierung und Versand |
| Länge (metrisch) | 15 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Größe (metrisch) | AD x H: 19,2 x 10 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19,2 mm |
| Material | Polyamid 6 |
| Typ | Dichtstopfen |