Learn More
Poeppelmann™ GPN 800 Serie HDPE-Schraubverschluss, gelb
Mit leicht zu greifender externer Rippe für einfache Montage und Entfernung von Hand. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 800 Schraubverschlüsse sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Poeppelmann™ 80026150000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10768415
  • 57.82 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit metrischen Gewinden
  • Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
  • Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Spezifikation
Spezifikation
M 26 x 1,5 Gewinde
Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Gelb
HDPE
13 mm
AD x H: 34 x 13 mm, M 26 x 1,5 Gewindeausführung, 11 mm Innenhöhe
Schraubkappen
100/Packung
34 mm