missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18516529 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mL
Packungsgröße:
50 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18516529 0.05 mL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18516529 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NLS74

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GPR1 Polyclonal antibody specifically detects GPR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GPR1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 32 μg/mL, Immunocytochemistry
Zusammensetzung PBS
Gen-Zugriffsnummer P46091
Gen-Alias G protein-coupled receptor 1, probable G-protein coupled receptor 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic 19 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human GPR1.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.05 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2825
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.