Learn More
GPR10 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Artikelnummer. 15944195
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
Packungsgröße:
50 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15944195 50 μL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15944195 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA577691
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
Product is shipped at room temperature as a lyophilized powder and should be stored at -20 °C upon receipt. Reconstitution: add 50 μL of deionized water.
PRLHR is a 7-transmembrane domain receptor for prolactin-releasing hormone (PRLH; MIM 602663) that is highly expressed in anterior pituitary (Ozawa et al., 2002 [PubMed 11923475]).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GPR10
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.85 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gen Prlhr
Gen-Zugriffsnummer Q64121, Q6VMN6
Gen-Alias Prolactin-Releasing Peptide Receptor
Gensymbole Prlhr
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide (C)RVSVKLRNRVVPGS, corresponding to amino acid residues 247-260 of rat Prolactin-releasing peptide receptor
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 226278, 246075
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG