missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPSM2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16566331
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16566331 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16566331 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA587981

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

GPSM2 Polyclonal Antibody

GPSM2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GPSM2
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gen GPSM2
Gen-Zugriffsnummer P81274, Q8VDU0
Gen-Alias 6230410J09Rik; CMCS; DFNB82; G protein signaling modulator 2; G-protein signaling modulator 2; G-protein signaling modulator 2 (AGS3-like, C. elegans); G-protein signalling modulator 2 (AGS3-like, C. elegans); G-protein-signaling modulator 2; GPSM2; HGNC:29501; hypothetical protein MGC63574; LGN; LGN protein; Mosaic protein LGN; Pins; Pins homolog; pins homolog (Drosophia); Pinsa; RGD1560967; TPR-motif and GoLoco-motif containing protein; zgc:63574
Gensymbole GPSM2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 380-490 of human GPSM2 (NP_0374283).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29899, 76123
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.