Learn More
GR 49336, TRC
Artikelnummer. 30391514
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30391514 2.5 mg 2.50 Milligramm
30394788 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30391514 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG7795002.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103628-44-0
Summenformel C12 H14 N2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 282.32
Synonym Sumatriptan Carboxylic Acid Impurity
IUPAC-Name 2-[5-(methylsulfamoylmethyl)-1H-indol-3-yl]acetic acid
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CC(=O)O)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GR 49336
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2O4S/c1-13-19(17,18)7-8-2-3-11-10(4-8)9(6-14-11)5-12(15)16/h2-4,6,13-14H,5,7H2,1H3,(H,15,16)
Formelmasse 282.0674