missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Vydac™ 214 MS C4 Analytische HPLC Säulen, Partikelgröße 5 μm
Geeignet für kleine Peptide bis zu großen intakten, nicht denaturierten Proteinen
Marke: Grace™ 5105264
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Die einzigartige Selektivität zeigt Peaks, die sonst von anderen Säulen verdeckt werden
- Ausgezeichnete Peakform mit wenig oder ohne TFA
- Durch die Rückgewinnung von Proteinen wird das Scale-up vereinfacht
- Die Säulen bieten die insgesamt derzeit beste Leistung für die hGH- und desamido-hGH-Analyse
- Die Oberflächenchemie reduziert die Adsorption von Proteinen für höhere Rückgewinnung und erhöht auch die Massenbelastung
Spezifikation
4.6 mm | |
LC/MS-Trennung | |
Sphärisch | |
300 Å | |
Gehäuse L26 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase HPLC |
5 μm | |
50 mm | |
5 μm | |
70 bis 110 m²/g. | |
Gehäuse C4 | |
3% | |
Ja | |
HPLC-Säule |