missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Vydac™ 214 MS C4 Analytische HPLC Säulen, Partikelgröße 5 μm
Geeignet für kleine Peptide bis zu großen intakten, nicht denaturierten Proteinen
N.V. - 1016.14 €
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
Porengröße | 300 Å |
Oberfläche | 70 bis 110 m²/g. |
USP-Typ | L26 |
Stationäre Phase | C4 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11359610
|
Grace™
214MS510 |
10 mm | 250 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11349610
|
Grace™
214MS5105 |
1 mm | 50 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11379610
|
Grace™
214MS5115 |
1 mm | 150 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11399610
|
Grace™
214MS5215 |
2.1 mm | 150 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
13107593
|
Grace™
5105264 |
4.6 mm | 50 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
11389610
|
Grace™
5103897 |
2.1 mm | 50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11319620
|
Grace™
214MS5415 |
4.6 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11309620
|
Grace™
5103899 |
4.6 mm | 250 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Die einzigartige Selektivität zeigt Peaks, die sonst von anderen Säulen verdeckt werden
- Ausgezeichnete Peakform mit wenig oder ohne TFA
- Durch die Rückgewinnung von Proteinen wird das Scale-up vereinfacht
- Die Säulen bieten die insgesamt derzeit beste Leistung für die hGH- und desamido-hGH-Analyse
- Die Oberflächenchemie reduziert die Adsorption von Proteinen für höhere Rückgewinnung und erhöht auch die Massenbelastung
Spezifikation
5 μm | |
70 bis 110 m²/g. | |
C4 | |
3% | |
Ja |
300 Å | |
L26 | |
Silika | |
Reversed Phase | |
Polymer |