Learn More
Grace Davison™ GracePure™ Silika Normalphasen-SPE-Säule
Für nachfolgende HPLC- oder GC-Analysen
Marke:  Grace Davison™ 5138784
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Artikelnummer. 10755562
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Produkte für die Festphasenextraktion für die anschließende HPLC- oder GC-Analyse von Umgebungs-, Bio-, Lebensmittel- und Getränkeproben
Spezifikation
Spezifikation
60 ml
10000 mg
Für die anschließende HPLC- oder GC-Analyse von Umgebungs-, Bio-, Lebensmittel- und Getränkeproben
GracePure™ Silika-Normalphasen-SPE-Säule