Learn More
Cytiva GR 113 93CMX1300M REEL, 1/Cs, MA: 1113-8768
Gut geeignet für den Einsatz mit groben oder gelatinösen Präzipitaten. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen mit Gütegrad 113 ist eine sehr dicke, nassverstärkte Rolle aus Filterpapier mit gekreppter Oberfläche, extrem hoher Ladekapazität und der schnellsten Durchflussrate der qualitativen Whatman Gütegrade.
Marke: Cytiva 1113-8768
Weitere Details : Netto-Gewicht : 143.56000kg
Beschreibung
Diese extrem starken Filterpapiere weisen durch Zugabe einer kleinen Menge an chemisch stabilem Harz eine hohe Nassfestigkeit auf. Bei normalen qualitativen Anwendungen gelangen keine signifikanten Verunreinigungen in das Filtrat. Die Harze enthalten jedoch Stickstoff, daher sollten diese Sorten nicht bei der Kjeldahl-Methode usw. verwendet werden.
Spezifikation
2 s/100 ml/in2 | |
Gekreppt, nassverstärkt | |
Zellulose | |
774 ml/min | |
113 | |
420 μm | |
1300 m x 930 mm | |
930 mm |
125 g/m2 | |
Spule | |
30 μm | |
Filtration mit groben oder gelatinösen Präzipitaten | |
1/Rolle | |
Filterpapier | |
1300 m |