Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für technische Anwendungen, Klasse 1100
Zur Filtration von groben Partikeln und gelatinösen Präzipitaten.
8.70 € - 201.00 €
Spezifikation
Material | Cellulose |
---|---|
Particle Retention | 50 to 60 μm |
Porengröße | 50 to 60 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viscous liquids as Arabic gum, Gelatin, emulsions like Agar-agar, Alginate, protective Paper for filter presses |
Güte | 1100 |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11769955
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11759955
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11789955
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 240 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11799955
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 320 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11719965
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 500 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11894582
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11709955
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11719955
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11729955
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11802691
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 190 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11789945
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11799945
|
Fisherbrand™
|
Disc | 90 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Dünnes Krepppapier
- Nassfest
- Zum Filtern viskoser Flüssigkeiten, wie Gummiarabikum, Gelatine, und Emulsionen, wie Agar-Agar,Alginat
Spezifikation
Cellulose | |
50 to 60 μm | |
1100 | |
0.2 mm |
50 to 60 μm | |
Viscous liquids as Arabic gum, Gelatin, emulsions like Agar-agar, Alginate, protective Paper for filter presses | |
100 Pack |