Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für technische Anwendungen, Klasse 1105
Suitable for filtration of large volume of liquid.
35.70 € - 46.65 €
Spezifikation
Format Disc
Material Cellulose
Particle Retention 3 to 6 μm
Porengröße 3 to 6 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Format Durchmesser (metrisch) Scheibe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Format Durchmesser (metrisch) Scheibe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11750026
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Disc 150 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11760026
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
Disc 185 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Very thick smooth paper
  • Wet strengthened
  • With high separation capacity
Spezifikation
Spezifikation
Disc
3 to 6 μm
For dyes, Ether, Alcoholic solutions, Eaux de Cologne, salted solutions, vegetal extracts, hair solutions, perfumes, tinctures, saccharine juices, vinegar
100 Pack
Cellulose
3 to 6 μm
1105
0.39 mm