Learn More
Fisherbrand™ Qualitätsfilterpapier aus Zellulosemedium der Güteklasse 113
Artikelnummer. 11784263 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
Gefaltete Scheibe
Scheibe
Durchmesser (metrisch):
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
210 mm
240 mm
270 mm
320 mm
500 mm
Packungsgröße:
100 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11784263 Gefaltete Scheibe 185 mm 100 Stück
11754263 Gefaltete Scheibe 110 mm 100 Stück
11767973 Scheibe 55 mm 100 Stück
11764263 Gefaltete Scheibe 125 mm 100 Stück
11784303 Scheibe 70 mm 100 Stück
11724183 Scheibe 70 mm 100 Stück
11774263 Gefaltete Scheibe 150 mm 100 Stück
11734183 Scheibe 90 mm 100 Stück
11704273 Gefaltete Scheibe 240 mm 100 Stück
11760235 Gefaltete Scheibe 270 mm 100 Stück
11780235 Gefaltete Scheibe 500 mm 100 Stück
11714273 Gefaltete Scheibe 320 mm 100 Stück
11754193 Scheibe 125 mm 100 Stück
11764193 Scheibe 150 mm 100 Stück
11774193 Scheibe 185 mm 100 Stück
11784193 Scheibe 210 mm 100 Stück
11794193 Scheibe 240 mm 100 Stück
11744183 Scheibe 110 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11784263
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Filtern feiner Partikel.
  • Reinheitsgrad
  • Aus Zellulosefasern
  • Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
  • Aschegehalt: 0.06 %
Anwendung
  • Verwendet für Flüssigkeiten, Feinstaub
  • Verwendet in wichtigen industriellen Ölen
  • Atmosphärische Analyse
  • Getränkeindustrie
  • Lebensmittel-, chemische Industrie
Spezifikation
Beschreibung Aschegehalt: 0,06 %
Format Gefaltete Scheibe
Material Zellulose
Particle Retention 5 bis 8,μ M
Porengröße 5 bis 8 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für die schnelle Filtration von Flüssigkeiten mit Feinpartikeln
Güte 113
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Durchmesser (metrisch) 185 mm