Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 115, sehr langsam filtrierend
Fisherbrand™ Grade 115 Cellulose Very Slowly Filtering Qualitative Filter Paper are made of cellulose fibers.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11475198
  • 27.60 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
  • Ash content for these grades is approximatively 0.06 %