Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 115, sehr langsam filtrierend
Artikelnummer. 11435198 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Format:
Gefaltete Scheibe
Scheibe
Durchmesser (metrisch):
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Durchmesser (metrisch) unitSize
11435198 Scheibe 90 mm 100 Stück
11734293 Gefaltete Scheibe 110 mm 100 Stück
11455198 Scheibe 125 mm 100 Stück
11465198 Scheibe 150 mm 100 Stück
11425198 Scheibe 70 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11435198
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Qualitätsfilterpapier Gütegrad 115 für Cellulose mit sehr geringer Filterung ist aus Cellulosefasern hergestellt.
  • Filterpapiere mit reinem Gütegrad aus Zellulosefasern mit einem Alpha-Gehalt von nahezu 100 % nach genauen Normen
  • Der Aschegehalt für diesen Gütegrad beträgt ungefähr 0,06 %
Spezifikation
Beschreibung Aschegehalt: 0,06 %
Format Scheibe
Material Zellulose
Particle Retention 2 bis 3 μm
Porengröße 2 bis 3 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für extrem schwierige Filtrationen, Bariumsulfat, Metazinnsäure, Kupferoxid
Güte 115
Menge 100/Pckg.
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Durchmesser (metrisch) 90 mm
Durchmesser (metrisch) Scheibe 90 mm