Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122
Sehr schnelle Filterung. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122 eignet sich für alle allgemeinen Arbeiten im Labor.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- Für allgemeine Arbeiten, Krankenhäusern und Forschungslabore
Spezifikation
Flache Scheibe | |
17 bis 30 μm | |
Filterpapier für allgemeine Arbeiten in Laboren | |
100/Pckg. | |
250 mm |
Zellulose | |
17 bis 30 μm | |
122 | |
0,17 mm | |
250 mm |