Learn More
Sartorius™ Nassfeste Faltenfilter, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 1292
Eignet sich für analytische Zwecke sowie für Routineanalysen und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke: Sartorius™ FT-4-210-185
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt <0.1 %
- Feinkristalline Ausfällung
- Mittlere Dichte, mittelschnelle Filterung
- Lieferung in gefaltetem Format
Spezifikation
Gefaltet | |
5 bis 8 μm | |
1292 | |
0,17 mm | |
185 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
185 mm |