Learn More
Fisherbrand™ Gehärtetes Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 155
Fisherbrand™ gehärtetes Filterpapier aus Cellulose für qualitative Analysen, Gütegrad 155, ist reine Filterpapierqualität aus Cellulose.
5.45 € - 20.35 €
Spezifikation
Beschreibung | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Format | Disc |
Material | Cellulose |
Particle Retention | 2 to 3 μm |
Porengröße | 2 to 3 μm |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11765235
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11775235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11785235
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11795235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11715245
|
Fisherbrand™
|
Disc | 240 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11745235
|
Fisherbrand™
|
Disc | 70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11755235
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 90 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Filterpapiere mit reinem Gütegrad aus Zellulosefasern mit einem Alpha-Gehalt von nahezu 100 % nach genauen Normen
- Der Aschegehalt für diese Sorten beträgt ungefähr 0.06 %
Spezifikation
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
2 to 3 μm | |
155 | |
0.14 mm |
Disc | |
2 to 3 μm | |
For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure | |
100 Pack |