Learn More
Munktell Filtrak™ Prüfpapiere für Zellstoff der Güteklasse 1600
Artikelnummer. 11317254
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
125 mm
140 mm
220 mm
Packungsgröße:
200 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11317254 140 mm 200 Stück
11307254 125 mm 200 Stück
11367254 220 mm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317254 Lieferant Munktell Filtrak™ Lieferanten-Nr. 3.10378.140.200.EPAH
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Prüfpapier der Güteklasse 1600 wird häufig zur Herstellung von Laborbögen aus den meisten Zellstoffarten für physikalische Prüfungen gemäß den geltenden Bestimmungen verwendet. ISO Prüfverfahren 5269-1: 2005, Teil 1.
  • Im runden Scheibenformat
  • In verschiedenen Durchmessern erhältlich
  • Klemm-Absorptionsgrad von 70 ±20 mm
  • Dimensionsänderung von weniger als 3%
  • Wasseraufnahme von 450 ±50 g/m²
  • 200 Stück pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flächengewicht 250 ±25 g/
Format Scheibe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung auf den körperlichen Test
Güte Klasse 1600
Menge 200/Pk.
Typ Zellstoffprüfpapier
Durchmesser (metrisch) 140 mm