Learn More
Sartorius™ Filterpapier, Sorte:1602N ,58 x 58 cm (VE=100 Stck.)
Gut geeignet für analytische und technische Zwecke. Sartorius™ Filterpapier für qualitative Analysen mit Gütegrad 1602/N und gekreppter Oberfläche verfügt aufgrund der Struktur über eine schnelle Durchflussrate.
Marke: Sartorius™ FT-2-342-580580
117.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
- Nassfest
Spezifikation
Blatt | |
14 bis 16 μm | |
Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung. | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
5 μm/s | |
1602/N | |
0,23 mm | |
580 x 580 mm |