Learn More
Sartorius™ Hochreine Filterscheiben, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 292
Geeignet für qualitative Analysen, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern
8.90 € - 147.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Particle Retention | 5 bis 8 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 60 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für analytische Zwecke, bei denen ein niedriger Aschegehalt benötigt wird |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10108871
|
Sartorius™
FT-3-205-021 |
21 mm |
8.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11781135
|
Sartorius™
FT-3-205-025 |
25 mm |
10.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10639412
|
Sartorius™
FT-3-205-400 |
400 mm |
147.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Baumwolllinters mit wenig Stickstoff und Nitraten
- Aschegehalt <0.06 %
- Lieferung in Scheiben
Spezifikation
Scheibe | |
5 bis 8 μm | |
Für analytische Zwecke, bei denen ein niedriger Aschegehalt benötigt wird | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
60 μm/s | |
292 | |
0,18 mm |