Learn More
Sartorius™ Cellulosepapier Rundfilter, Sorte: 292 a, D=90 mm (VE=100Stck.)
Geeignet für qualitative Analysen, die einen geringen Aschegehalt erfordern.
Marke: Sartorius™ FT-3-215-090
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Reine Baumwolllinters oder Baumwolllinters mit optimiertem Zellstoff
- Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungsmittel
Spezifikation
Scheibe | |
4 bis 7 μm | |
Für analytische Zwecke, bei denen ein niedriger Aschegehalt benötigt wird | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
90 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
60 μm/s | |
292a | |
0,19 mm | |
90 mm |