Learn More
Sartorius™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, farbkodiert, Klasse 388
Für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration
69.30 € - 720.00 €
Spezifikation
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
---|---|
Particle Retention | 12 bis 15 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 10 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für quantitative Analyse, Büchner-Trichter, Druck- oder Vakuumfiltration |
Güte | 388 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10756282
|
Sartorius™
FT-4-101-185 |
185 mm Durchm. | Gefaltet |
146.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10788772
|
Sartorius™
FT-4-101-125 |
125 mm Durchm. | Gefaltet |
69.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10381662
|
Sartorius™
FT-2-101-580580 |
580 x 580 mm | Blatt |
720.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10092331
|
Sartorius™
FT-4-101-150 |
150 mm Durchm. | Gefaltet |
83.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10265751
|
Sartorius™
FT-4-101-240 |
240 mm Durchm. | Gefaltet |
159.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11781365
|
Sartorius™
FT-4-101-110 |
110 mm Durchm. | Gefaltet |
69.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus 100 % Baumwolllinters
- Aschefrei (Aschegehalt ≤0.01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
10 μm/s | |
388 | |
0,21 mm |
12 bis 15 μm | |
Geeignet für quantitative Analyse, Büchner-Trichter, Druck- oder Vakuumfiltration | |
100/Packung | |
Membranen für quantitative Filterungen |