missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, farbkodiert, Klasse 389F

Zur Bestimmung des Fettgehalts in natürlichen Rohstoffen..

Marke:  Sartorius™ FT-4-112-185

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11721395

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Aus 100 % hochwertigem Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >98 %
  • Mit Säure gewaschen, um Papiere aschefrei zu machen
  • Nassfest
  • Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation

Spezifikation

Gefaltet
8 bis 12 μm
Geeignet für quantitative Analyse, Büchner-Trichter, Druck- oder Vakuumfiltration
100/Packung
Membranen für quantitative Filterungen
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
20 μm/s
389F
0,19 mm
185 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote