Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen
Eignen sich als Papierband zur Imprägnierung bei der Bestimmung gasförmiger Bestandteile bei hohen Flussraten oder in der quantitativen Luftverschmutzungsanalyse. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 41 kommen häufig bei der Probenvorbereitung vor Metallanalysen nach der Verdauung von Salpetersäure zum Einsatz.
19.50 € - 200.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Hochwertige Baumwoll-Linters |
Porengröße | 20 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | ASTM, 12 Sekunden; Herzberg, 54 Sekunden |
Flussrate | Schnell |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11390464
|
Cytiva
1441-042 |
42,5 mm |
19.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11300474
|
Cytiva
1441-047 |
47 mm |
22.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11380464
|
Cytiva
1441-050 |
50 mm |
22.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10347341
|
Cytiva
1441-055 |
55 mm |
25.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10738762
|
Cytiva
1441-060 |
60 mm |
23.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10516551
|
Cytiva
1441-070 |
70 mm |
26.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11382945
|
Cytiva
1441-090 |
90 mm |
36.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11392945
|
Cytiva
1441-110 |
110 mm |
51.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11302955
|
Cytiva
1441-125 |
125 mm |
66.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11312955
|
Cytiva
1441-150 |
150 mm |
80.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11322955
|
Cytiva
1441-185 |
185 mm |
121.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11332955
|
Cytiva
1441-240 |
240 mm |
172.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11360464
|
Cytiva
1441-320 |
32 mm |
200.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Zur quantitativen Analyse der Luftverschmutzung als Papierband zur Imprägnierung bei der Bestimmung gasförmiger Verbindungen mit hohen Durchflussraten oder zur quantitativen Analyse der Luftverschmutzung.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Rundpapiere mit Gütegrad 41 werden häufig zur Vorbereitung von Proben für die Metallanalyse nach dem Aufschließen von Salpetersäure verwendet.
Aschefreie Gütegrade bieten sehr reine Filter, die für eine Vielzahl entscheidender analytischer Filtrationsverfahren geeignet sind. Whatman™-Filterpapiere für qualitative Analysen sind für die gravimetrische Analyse und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse konzipiert.- Extrem niedriger Aschegehalt (0.007 % Asche maximal)
- 20 μm nominale Partikelretentionsrate
- Hohe Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg 54 s)
- Wird häufig für die routinemäßige Analyse der Luftverschmutzung und die Analyse der Bodenverschmutzung verwendet
- Hochreine Filter für die quantitative Analyse
Spécification
Scheibe | |
20 μm | |
Schnell | |
100/Packung |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
ASTM, 12 Sekunden; Herzberg, 54 Sekunden | |
Grob | |
215 μm |