Learn More
Sartorius™ Phasentrennungspapiere, silikonimprägniert, Klasse 480F
Hydrophob dank Imprägnierung mit stabilisiertem Silikon. Bei Einsatz von Sartorius™ Silikonimprägnierten Phasentrennerpapieren mit Gütegrad 480F ist kein Scheidetrichter mehr erforderlich.
104.00 € - 134.00 €
Spezifikation
Format | Gefaltet |
---|---|
Material | Silizium-imprägniert |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spezialpapier zur Trennung wässriger von organischen Phasen |
Güte | 480F |
Menge | 100/Pckg. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10108731
|
Sartorius™
FT-4-602-150 |
150 mm |
104.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10183973
|
Sartorius™
FT-4-602-125 |
125 mm |
104.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11716335
|
Sartorius™
FT-4-602-090 |
90 mm |
104.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10173891
|
Sartorius™
FT-4-602-185 |
185 mm |
134.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Hält Wasser zurück, lässt jedoch Lösungsmittel durch
- Der Durchfluss endet automatisch, wenn das gesamte Lösungsmittel durchgeflossen ist
Anwendungen:
- Filtration von organischen Lösungsmitteln, die mit Wasser verunreinigt sind, um die wässrige von der organischen Phase zu trennen
- Filtration von Extraktionslösungen in klinischen oder medizinischen Laboren
- Abscheidung von Emulsionen, die bei der Extraktion von wässrigen Pflanzen- oder Wirkstofflösungen entstehen
Spezifikation
Gefaltet | |
Spezialpapier zur Trennung wässriger von organischen Phasen | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Silizium-imprägniert | |
480F | |
0,19 mm |