Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 6, gefaltet
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 6S/N Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, gefaltet, sind für analytische und technische Zwecke geeignet und zeichnen sich durch ihre Struktur durch eine schnelle Durchflussrate aus.
230.00 € - 418.00 €
Spezifikation
Flächengewicht 145 g/m2
Format Gefaltet
Material Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
Particle Retention 6 bis 14 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 12 Sekunden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992990
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-125
125 mm 100/Packung
230.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15903000
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-185
185 mm 100/Packung
235.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15913000
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-240
240 mm 100/Packung
249.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15923000
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-320
320 mm 100/Packung
306.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15933000
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-500
500 mm 50/Packung
418.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
  • Mittelschnelle Filtration.
  • Nassfest
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
145 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
12 Sekunden
0,55 mm
Gefaltet
6 bis 14 μm
6 S/N
Filterpapier für qualitative Analysen