Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit gekreppter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 6 S/N
Für analytische und technische Zwecke.
16.20 € - 33.60 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Filtrationsgeschwindigkeit | 12 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung. |
Güte | 6 S/N |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11760466
|
Sartorius™
FT-3-314-110 |
110 mm |
16.80 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11780466
|
Sartorius™
FT-3-314-150 |
150 mm |
22.10 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11740466
|
Sartorius™
FT-3-314-070 |
70 mm |
16.20 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11700476
|
Sartorius™
FT-3-314-240 |
240 mm |
33.60 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11750466
|
Sartorius™
FT-3-314-090 |
90 mm |
16.80 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Strukturell bedingte schnelle Durchflussrate
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
- Nassfest
Spezifikation
Scheibe | |
12 μm/s | |
6 S/N | |
0,55 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung. | |
50 pro Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |