Learn More
Sartorius™ Faltenfilter mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 6
Für analytische und technische Zwecke.
9.00 € - 334.00 €
Spezifikation
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
---|---|
Filtrationsgeschwindigkeit | 15 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen |
Güte | 6 |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10275751
|
Sartorius™
FT-3-312-110 |
Scheibe | 110 mm |
12.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10652412
|
Sartorius™
FT-4-312-110 |
Gefaltet | 110 mm |
41.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10776662
|
Sartorius™
FT-3-312-125 |
Scheibe | 125 mm |
16.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10758582
|
Sartorius™
FT-4-312-125 |
Gefaltet | 125 mm |
41.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10451812
|
Sartorius™
FT-3-312-150 |
Scheibe | 150 mm |
20.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10092341
|
Sartorius™
FT-4-312-150 |
Gefaltet | 150 mm |
41.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10113851
|
Sartorius™
FT-3-312-185 |
Scheibe | 185 mm |
26.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10113901
|
Sartorius™
FT-3-312-210 |
Scheibe | 210 mm |
26.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10795892
|
Sartorius™
FT-4-312-185 |
Gefaltet | 185 mm |
41.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10595321
|
Sartorius™
FT-4-312-210 |
Gefaltet | 210 mm |
92.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10796852
|
Sartorius™
FT-3-312-240 |
Scheibe | 240 mm |
40.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10372212
|
Sartorius™
FT-4-312-240 |
Gefaltet | 240 mm |
68.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10082261
|
Sartorius™
FT-3-312-270 |
Scheibe | 270 mm |
47.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10002351
|
Sartorius™
FT-4-312-270 |
Gefaltet | 270 mm |
68.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10584191
|
Sartorius™
FT-3-312-320 |
Scheibe | 320 mm |
67.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10397161
|
Sartorius™
FT-4-312-320 |
Gefaltet | 320 mm |
111.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10604522
|
Sartorius™
FT-4-312-385 |
Gefaltet | 385 mm |
334.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10327551
|
Sartorius™
FT-3-312-385 |
Scheibe | 385 mm |
94.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10255751
|
Sartorius™
FT-3-312-055 |
Scheibe | 55 mm |
9.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10491422
|
Sartorius™
FT-3-312-070 |
Scheibe | 70 mm |
9.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10672582
|
Sartorius™
FT-3-312-090 |
Scheibe | 90 mm |
11.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10748582
|
Sartorius™
FT-4-312-090 |
Gefaltet | 90 mm |
155.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Für analytische und technische ZweckeSpezifikation
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
15 μm/s | |
6 | |
0,17 mm |