Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600
Artikelnummer. 11788503 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
520 x 420 mm
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11788503 520 x 420 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11788503
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Schulen und als Schutzfolie für Bänke. Das Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600 ist besonders kostengünstig.
Anwendungen:
  • In Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, chemischen Produktionsanlagen, Pharmazie, Kosmetikbranche und der Nahrungsmittelindustrie
Spezifikation
Format Blatt
Material Zellulose
Particle Retention 10 bis 20 μm
Porengröße 10 bis 20 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Preiswertes Filterpapier für Schulen und als Schutzfolie für Bänke
Güte 600
Menge 100/Pckg.
Dicke (metrisch) 0,15 mm
Abmessungen (L x B) 520 x 420 mm
Länge (metrisch) 520 mm
Breite (metrisch) 420 mm