Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Sorte 601
Filterpapier für Analysen in Labors mit mittlerer Filtrationsgeschwindigkeit.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- 73 g/m² Gewicht
- 0.16 mm dick
- Porengröße von 5 bis 13 µm
- Filtrationsgeschwindigkeit von 88 s
- Berstdruckfestigkeit von 1.95 kg/cm²
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
100/Packung | |
110 mm | |
Flache Scheibe |
5 bis 13 µm | |
Allgemeine Arbeiten, Krankenhäuser, Forschungslabors, Schulen, chemische Branchen, Kosmetik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |
0.16 mm |