Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Sorte 601
Filterpapier für Analysen in Labors mit mittlerer Filtrationsgeschwindigkeit.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06580kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11566873
Menge Preis
1 4.72 € / 100 Stück
10 3.84 € / 100 Stück
Auf Lager, versandfertig: 74
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 73 g/m² Gewicht
  • 0.16 mm dick
  • Porengröße von 5 bis 13 µm
  • Filtrationsgeschwindigkeit von 88 s
  • Berstdruckfestigkeit von 1.95 kg/cm²
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
100/Packung
90 mm
Flache Scheibe
5 bis 13 µm
Allgemeine Arbeiten, Krankenhäuser, Forschungslabors, Schulen, chemische Branchen, Kosmetik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie
0.16 mm