Spezifikation
| Format | Scheibe |
| Material | Zellulose |
| Particle Retention | 5 bis 13 μm |
| Porengröße | 5 bis 13 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Arbeiten, Krankenhäuser, Forschungslabors, Schulen, chemische Branchen, Kosmetik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
| Güte | 601 |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,16 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 85 mm |
| Durchmesser (metrisch) Scheibe | 85 mm |