Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere des Gütegrads 603/N für qualitative und technische Analysen, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 601/N Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, die Scheiben sind für analytische und technische Zwecke geeignet und zeichnen sich durch ihre Struktur durch eine schnelle Durchflussrate aus.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-335-230Q
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
- Schnelles Filtern
- Nassfest
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
75 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
8 Sekunden | |
500/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Scheibe | |
15 μm | |
603/N | |
0,25 mm | |
230 mm |