Learn More
Fisherbrand™ Hochgradig saugfähiges Josefpapier, Klasse 608
Artikelnummer. 11763913 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Format:
Blatt
Gefaltetes Tuch
Verpackungsmenge:
40/Packung
800 Packungen
Packungsgröße:
40 Stück
800 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Verpackungsmenge unitSize
11763913 Gefaltetes Tuch 800 Packungen 800 Stück
11734586 Gefaltetes Tuch 40/Packung 40 Stück
11718722 Blatt 800 Packungen 800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11763913
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fisherbrand™ Josefpapier, Gütegrad 608 ist hochgradig saugfähig und fusselfrei.
  • Dünnes Papier mit 25 g/m2
  • Sehr saugfähig und nicht flauschig
Anwendungen:
  • Reinigen und Trocknen von Glasbehältern, Röhrchen, Flaschen, mikroskopischen Platten, Flaschen in Laboratorien und Krankenhäusern
  • Spezifikation
    Länge (metrisch) 500 mm
    Breite (metrisch) 350 mm
    Abmessungen (L x B) 500 x 350 mm
    Format Gefaltetes Tuch
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Trocknung von Glasbehältern, Röhrchen, Kolben, mikroskopischen Platten, Flaschen in Laboratorien und Krankenhäusern
    Verpackungsmenge 800 Packungen
    Güte 608