Learn More
Fisherbrand™ Speziallöschpapier, Klasse 903
Artikelnummer. 11749895 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
160 x 160 mm
Format:
Blatt
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Format unitSize
11749895 160 x 160 mm Blatt 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11749895
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bestimmung der Wasseraufnahme.
  • Gewicht: 255 g/m2
  • Absorption: 490 ml/cm2
  • Dicke: 0.40 mm
  • Kapillare Wasseraufnahme: 75 bis 85 mm (Klemm-Methodik)
Anwendungen:
  • Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Produktion von geleimtem Papier nach der Cobb-Methode
  • Untersuchung der Blattbildung in der Zellulosepastenindustrie
Zertifizierungen
ISO EN 20535
Spezifikation
Länge (metrisch) 160 mm
Breite (metrisch) 160 mm
Abmessungen (L x B) 160 x 160 mm
Format Blatt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Wasseraufnahme bei der Herstellung von geleimtem Papier nach dem Cobb-Test, Prüfung der Blattbildung in der Zelluloseleimindustrie
Verpackungsmenge 100 Packungen
Güte 903
Dicke (metrisch) 0,4 mm