Spezifikation
| Format | Blatt |
| Material | Optimierter Zellstoff |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Filtration von Koch- und Transformator-Ölen, galvanische Bäder und als Basispapier für die weitere Imprägnierung mit bestimmten Reagenzien |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,3 mm |
| Typ | Membranfilterplatte |
| Abmessungen (L x B) | 580 x 580mm |
| Länge (metrisch) | 580 mm |
| Breite (metrisch) | 580 mm |