missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Munktell Filtrak™ Mikroglasfaserfilter der Güteklasse MGC
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Hohe Effizienz, Rückhaltung von Submikronpartikeln kombiniert mit hoher Durchlässigkeit und hoher Staubaufnahmekapazität
- Hergestellt aus hochreinen Borosilikatglas-Mikrofasern, die biologisch inert und gegenüber den meisten Lösungsmitteln und Reagenzien beständig sind, mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure und hochkonzentrierten alkalischen Lösungen.
- Temperaturbeständig bis ca. 500 °C
- Flächengewicht von 52 g/m²²
- Druckabfall von 55 mbar
- Lieferbar in Verpackungseinheiten mit je 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Particle Retention | 1,2 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Klärung und Überwachung von Abwasser |
| Güte | MGC |
| Menge | 100/Pk. |
| Max. Temperatur (metrisch) | 500 °C |
| Dicke (metrisch) | 0.24 mm |
| Typ | Gewebefilter |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?