Learn More
Munktell Filtrak™ Mikro-Quarz-Glasfaserfilter Gütegrad MK 360
Beschreibung
- Nützlich für die Analyse heißer Rauchgase, da die Quarzfilter Temperaturen von bis zu 900 °C standhalten
- Wird verwendet, wenn Medien mit höchster Reinheit benötigt werden
- Ausgezeichnete Filtrationseigenschaften und minimale Spuren von Metallen und Mineralien
- Formstabil
- Wird bei der PM 10-Prüfung gemäß EPA-Umgebungsluftüberwachung, DIN EN ISO 23210 und DIN EN 14902:2005 verwendet.
- Basisgewicht von 85 g/m²
- Druckabfall von 51,5 mbar
- Penetration von weniger als 0,05 %
- Lieferbar in Packungen mit 25 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wirkungsgrad von 99,95 percnt; |
| Format | Scheibe |
| Material | Quarzmikrofaser |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Luftprüfung |
| Güte | MK 360 |
| Menge | 25/Packung |
| Max. Temperatur (metrisch) | 900 °C |
| Typ | Filter |
| Durchmesser (metrisch) | 90 mm |