Learn More
Kartell SpA Graduated Cylinders
Artikelnummer. 10305731
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1 L
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10305731 250 mL 4 Stück
10315731 500 mL 4 Stück
10224381 1 L 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10305731 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 0133600
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Graduated cylinders, short shape, PMP
Low form, circular base. Excellent chemical resistance. Autoclavable. Permanent graduations moulded into cylinders. Can withstand temperatures up to 170°C.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material PMP
Klasse Class B
Einwegprodukt Reusable
Graduierungen 50 mL
Autoklavierbar Autoclavable
Sterilität Non-sterile
Base Type Circular
Höhe (metrisch) 263 mm
Typ Graduated Cylinder