Learn More
Hirschmann™ Demeter-Pipette
Beschreibung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN 12 838 und 12 839
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Verdünnungen gemäß Demeter |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Blau |
| Menge | 25/Packung |
| Volumen (metrisch) | 1/2/2.1/2.2 ml |
| Länge (metrisch) | 250 ± 5 mm |
| Typ | Graduierte Pipette |