Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben mit Graduierung
Beschreibung
- Duran™ Borosilikatglas.
- Graduiert.
- Standardschliff.
- Verstärkter, geschliffener Hals mit Standardschliff.
- Ohne Stopfen.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Form | Erlenmeyer |
| Standard-Konusverbindung | NS 14/23 |
| Graduated | Ja |
| Verschlussgröße | NS 14/23 |