Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette mit Saugkolben
Artikelnummer. 10014740
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Länge (metrisch):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10014740 20 ml 430 mm 1 Stück
10482081 1 ml 335 mm 1 Stück
10083900 25 ml 475 mm 1 Stück
10073900 10 ml 385 mm 1 Stück
10432661 5 ml 360 mm 1 Stück
10698221 2 ml 345 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10014740
Marke: Hirschmann™ 1190165
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten mit Kolben werden mit braun gefärbter Graduierung geliefert.
  • Graduiert bis zur Spitze
  • In einer Vielzahl an Kapazitäten lieferbar
Spezifikation
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0,1 mL
Graduierungsart Gelbe Permanentgraduierungen mit silberner Diffusionsfarbe
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 20 ml
Länge (metrisch) 430 mm
Typ Messpipette