Beschreibung
- Hergestellt aus lebensmittelechtem, FDA- und EG-konformem Polypropylen
- Steril und nicht steril erhältlich
- Große Auswahl an Größen
- 100% hergestellt und verpackt in einem Reinraum
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Scale | Gegossene Skala |
| Modell | Niedrig |