Learn More
Fisherbrand™ Valumetric™ Flaschen mit Graduierung, ohne Verschlusskappen
Catalog Number p-2664109
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
Zur Aufbewahrung von verschiedenen Flüssigkeiten und Feststoffen — von trockenen Pulvern über Proben bis hin zu Bodenproben
  • Transparentes Kalknatronglas USP-Typ III
  • Gut sichtbare, weiße Siebdruck-Graduierungen in Millimetern und Unzen für allgemeine Misch- und Messanwendungen
  • Weite Öffnung für einfaches Befüllen und Entnehmen bei Einlagerungs- und Verpackungsanwendungen
Fassungsvermögen 60 ml (2 oz.)
Verschlussgröße 38-400 mm
Verschlusstyp Schraube
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Menge 288/Pckg.
Closure Included Nein
Öffnung Weit