Learn More
Kartell™ Quadratische Weithalsflaschen mit Graduierung
105.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21983" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21983" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Graduierungen:
50 ml
Abmessungen (L x B x H):
60 x 57 x 110mm
Beschreibung
Mit breiter Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Entleeren von Flüssigkeiten oder Pulver.Kartell™ quadratische Weithalsflaschen aus Polyethylen mit Graduierung bieten ein Platz sparendes Design und sind ideal für die Langzeitlagerung.
- Ungefähre Graduierungen ermöglichen ein reproduzierbares Befüllen ohne Zylinder/Becher
- Kappen mit einfachem Griff können zur Sicherheit verdrahtet werden
- Lebensmittelgeeignet gemäß
- EG-Verordnung 1935/2004
- EG-Verordnung 10/2011
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Easy Grip |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 34,5mm |
Abmessungen (L x B x H) | 60 x 57 x 110mm |
Material | Polyethylen |
Graduierungen | 50 ml |
Zertifizierung/Konformität | EG-Verordnung 1935/2004, EG-Verordnung 10/2011 |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |