Learn More
BD BBL™ Ersatzreagenzien für Gram-Färbe-Kits
Kann als Ersatzreagenz für die BD™ Gram Stain Kits verwendet werden. BD™ Gram Decolorizer wird vor der Gegenfärbung in einem Gram Färbeprozess in 4 Schritten verwendet. Erhältlich in 250 ml-Lösungsflaschen für den direkten Gebrauch oder in Gallonenbehältern für die Lagerung großer Mengen.
Marke: BD 212527
Weitere Details : CAS : 67-63-0 Netto-Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Gram-Färbung dient zur Unterscheidung von grampositiven und gramnegativen Mikroorganismen aus Kulturen oder Proben. Dieser Gram-Entfärber ist eine Lösung aus Aceton-(25 %) und Isopropanol (75 %) zur schnellen Entfärbung vor der Gegenfärbung.
- Komplette Färbe-Kits bereiten weniger Schwierigkeiten als sonst bei Gram-Färbungen üblich
- Bruchfeste Färbelösungsflasche mit aufklappbarer Verschlusskappe für problemlose Regulierung der Ausgießmenge, wodurch Flecken und Verschüttungen vermieden werden können
- Schnelle Erkennung der Reagenzien anhand farbkodierter Etiketten
Bestellinformation
Erhältlich in Packungen mit vier 250 ml-Flaschen oder einzelnen Flaschen mit je einer Gallone
Spezifikation
Gram-Entfärber | |
CE | |
Zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen oder Spezies nach der Gram-Differenzialmethode | |
Keine Tropfklappkappe | |
15° bis 30 °C | |
Entfärber |
4 x 250 ml | |
Flüssigkeit | |
Transparent, farblos | |
Aceton (75 %), Isopropanol (75 %) | |
Reagenzflasche für den direkten Gebrauch |
Sicherheit und Handhabung
- Gram Decolorizer
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl zum Löschen verwenden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropanol, acetone