Learn More
Tocris Bioscience™ Granisetron hydrochloride
Beschreibung
5-HT3 receptor antagonist that possesses potent antiemetic activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Granisetron hydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 348.87 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 348.875 |